Learn More
2-(4-Fluorofenil)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367515 25 g 25 g
11357515 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05618.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7589-27-7 | C8H9FO | 140.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7589-27-7
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.16
Número MDL MFCD00002898
Clave InChI MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluorophenethyl alcohol, 4-fluorophenylethanol, benzeneethanol, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 4-fluorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, p-fluoro, 4-fluorobenzeneethanol, 4fa
PubChem CID 82068
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)etanol
SMILES OCCC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Densidad 1.121
Punto de ebullición 118°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.5065
Cantidad 25 g
Beilstein 2354310
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 97%