Learn More
2,4-Dinitrofenilsulfonilcloruro, TRC
Código de producto. 30371906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30371906 1 g
1 options
Código de producto. 30371906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4268201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrophenylsulfonyl Chloride
CAS 1656-44-6
Fórmula molecular C6H3ClN2O6S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-Dinitrobenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 266.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.94