Learn More
2,4-dimetilpentano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362216 2 g 2 g
11372216 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11362216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03570.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-08-7 | C7H16 | 100.205 g/mol
It is not only used for synthesizing WeiNiGuan, but also used in binder and coating industry. It is used for synthesizing resin fiber. It is also used as intermediates and adhesives in oil drop coagulation thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
No solo se utiliza para sintetizar WeiNiGuan, sino que también se utiliza en el sector de aglutinantes y recubrimientos. Se utiliza para sintetizar fibra de resina. También se utiliza como productos intermedios y adhesivos en el espesante de coagulación de gota de aceite.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, cloroformo, alcohol y éter.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-08-7
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.205
Número MDL MFCD00008945
Clave InChI BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7907
Nombre IUPAC 2,4-dimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylpentane
Punto de fusión ∼-123°C
Punto de ebullición 79°C to 80°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Cantidad 2 g
Número UN UN1206
Beilstein 1696855
Sinónimo pentane, 2,4-dimethyl, unii-4jt8q9qohi, diisopropylmethane, 4jt8q9qohi, 2,4-dimethylpentane, standard for gc, dimethylpentane, heptan und isomere, 2,4-dimethyl-pentan, pentane,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylpentane
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Porcentaje de pureza ≥98%