Learn More
2,4-Dimetil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethyl-1-pentene |
| Densidad | 0.69 |
| Punto de ebullición | 81°C |
| Temperatura de inflamación | −16°C (−27°F) |
| Índice de refracción | 1.3995 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3295 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.19 |
| Porcentaje de pureza | 99% |