Learn More
2,4-Dimetil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400451 2.5 g 2.50 g
11410451 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400451 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20002.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2213-32-3 | C7H14 | 98.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2213-32-3
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.189
Número MDL MFCD00039854
Clave InChI LXQPBCHJNIOMQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 2,4-dimethyl, acmc-1ch0z, pentene, 2,4-dimethyl, ch3 2chch2c ch3 =ch2, 1-pentene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 16657
Nombre IUPAC 2,4-Dimetilpent-1-eno
SMILES CC(C)CC(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-1-pentene
Densidad 0.69
Punto de ebullición 81°C
Temperatura de inflamación −16°C (−27°F)
Índice de refracción 1.3995
Cantidad 2.5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%