Learn More
2,4-Dimetil-1-hepteno, TRC
Código de producto. 30383573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383573 100 mg
30376115 50 mg
30376221 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460298100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19549-87-2
Fórmula molecular C9H18
Peso molecular (g/mol) 126.23
Sinónimo 2,4-Dimethyl-1-heptene
SMILES CCCC(C)CC(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-1-heptene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18/c1-5-6-9(4)7-8(2)3/h9H,2,5-7H2,1,3-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1409