Learn More
2,4-Dimetil-1,3-pentadieno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene |
| Densidad | 0.744 |
| Punto de ebullición | 94°C to 96°C |
| Temperatura de inflamación | 10°C (50°F) |
| Índice de refracción | 1.44 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3295 |
| Sinónimo | 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.17 |
| Porcentaje de pureza | 98% |