Learn More
2,4-Dimetil-1,3-pentadieno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467497 5 g 5 g
15477497 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35300.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1000-86-8 | C7H12 | 96.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000-86-8
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00008903
Clave InChI CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66080
Nombre IUPAC 2,4-dimetilpenta-1,3-dieno
SMILES CC(=CC(=C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Densidad 0.744
Punto de ebullición 94°C to 96°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Sinónimo 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 98%