Learn More
2,4-Difluorotolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469143 5 g 5 g
11479143 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11667.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-76-6 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-76-6
Fórmula molecular C7H6F2
Peso molecular (g/mol) 128.122
Número MDL MFCD00000332
Clave InChI MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67983
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorotoluene
Densidad 1.121
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Número UN UN2388
Beilstein 1931681
Sinónimo 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.12
Porcentaje de pureza ≥98%