Learn More
2,4-difluorotolueno, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10472041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10472041 5 g Frasco de vidrio 5 g
10368510 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10472041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232210050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-76-6
Fórmula molecular C7H6F2
Peso molecular (g/mol) 128.12
Número MDL MFCD00000332
Clave InChI MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67983
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Difluorotoluene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 116.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3F2
Índice de refracción 1.4475 to 1.4495
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.15
Sinónimo 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Difluorotoluene
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.