Learn More
Ácido 2,4-difluorofenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484377 5 g 5 g
11494377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20431.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81228-09-3 | C8H5F2O2 | 171.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81228-09-3
Fórmula molecular C8H5F2O2
Peso molecular (g/mol) 171.12
Número MDL MFCD00009999
Clave InChI QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
PubChem CID 123581
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,4-difluorofenil)acético
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorophenylacetic acid
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3649727
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 99%