Learn More
Isocianato 2,4-difluorofenil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluorophenyl isocyanate |
| Densidad | 1.31 |
| Punto de ebullición | 64°C to 66°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 50°C (122°F) |
| Índice de refracción | 1.492 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3080 |
| Beilstein | 2831577 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.11 |
| Mostrar más |