Learn More
Ácido 2,4-difluoromandélico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11392946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11392946 1 g 1 g
11302956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11392946 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10708.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 132741-30-1 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132741-30-1
Fórmula molecular C8H6F2O3
Peso molecular (g/mol) 188.13
Número MDL MFCD00061296
Clave InChI RRRQFGNNRJHLNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluoromandelic acid, 2-2,4-difluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid, 2,4-difluoro mandelic acid, 2,4-difluoro-a-hydroxyphenylacetic acid, alpha-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid #, 2,4-difluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, currency-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid
PubChem CID 588651
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(C(=O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoromandelic acid
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.13
Porcentaje de pureza 97%