Learn More
Bromuro de 2,4-difluorobencilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas de resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495305 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15495305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58036.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 2,4-difluorobencilzinc se utiliza como intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en 4 °C. Protéjase del calor. Almacenar lejos del aire. Sensibl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-26-0
Densidad 0.995
Fórmula molecular C7H5BrF2Zn
Número MDL MFCD01311423
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2,4-difluorobenzylzinc bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl zinc, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5m solution in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-difluorobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI WPJAHFYOACWPNA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=C(C=C(C=C1)F)F.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); 2,4-difluoro-1-metanodildbenceno
Peso molecular (g/mol) 272.398
PubChem CID 2778322
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.4