Learn More
2,4-Difluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428076 5 g 5 g
11438076 25 g 25 g
11448076 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14113.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3939-09-1 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3939-09-1
Fórmula molecular C7H3F2N
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00009826
Clave InChI LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,4-difluoro, 2,4-difluoro-benzonitrile, pubchem1563, acmc-1bohp, 2.4-difluoro benzonitrile, 2,4-difluoro benzonitrile, ksc493m5d, 2,4-difluorobenzonitrile, ljfdxxukkmeqke-uhfffaoysa
PubChem CID 77545
Nombre IUPAC 2,4-difluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzonitrile
Punto de fusión 43°C to 48°C
Punto de ebullición 189°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Almond-like
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1940316
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Difluorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Difluorobenzonit