Learn More
Éster 1,3-propanediol del ácido 2,4-difluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416576 1 g 1 g
15426576 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61525.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073372-07-2
Fórmula molecular C9H9BF2O2
Peso molecular (g/mol) 197.976
Número MDL MFCD11504975
Clave InChI AHKNGRYTXDKKDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,4-difluorophenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2,4-difluorophenylboronic acid, propanediol cyclic ester, 2,4-difluorophenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2,4-difluorophenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2,4-difluorobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
PubChem CID 46739109
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-1,3,2-dioxaborinano
SMILES B1(OCCCO1)C2=C(C=C(C=C2)F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.98
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido