Learn More
2,4-Difluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490274 25 g 25 g
11400284 100 g 100 g
11410284 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13673.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 367-25-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
2,4-Difluoroaniline is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-difluoroanilina es una importante materia prima e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-25-9
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Número MDL MFCD00007648
Clave InChI CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
PubChem CID 9709
Nombre IUPAC 2,4-difluoroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoroaniline
Punto de fusión -8°C to -7°C
Densidad 1.281
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.507
Cantidad 25 g
Número UN UN2941
Beilstein 2802556
Índice Merck 14,3147
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 99%