Learn More
2,4-Difluoro-5-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464427 250 mg 250 miligramos
15454427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31795.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329314-68-3
Fórmula molecular C8H5F2N
Peso molecular (g/mol) 153.132
Número MDL MFCD09835341
Clave InChI QUUFHRSTBTZWMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluoro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methyl, pubchem8339, 2,4-difluoro-5-methyl benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methylbenzoni trile, benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methyl-9ci
PubChem CID 10749381
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-5-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C#N)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Punto de fusión 43°C to 50°C
Color Crema a amarillo
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino