Learn More
2,4-Difluoro-5-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile |
| Punto de fusión | 43°C to 50°C |
| Color | Crema a amarillo |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3439 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.13 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido cristalino |