Learn More
2,4-Dicloro-5-fluorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455810 10 g 10 g
11445810 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26464.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128593-93-1 | C7H2Cl2FN | 190.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128593-93-1
Fórmula molecular C7H2Cl2FN
Peso molecular (g/mol) 190.00
Número MDL MFCD03840469
Clave InChI XZBZWBDTFUFZSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782753
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 44°C to 47°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Sinónimo 2,4-dichloro-5-fluoro-benzonitrile, pubchem1566, acmc-1bxxv, 2,4-dichloro-5-fluoro benzonitrile, benzonitrile,2,4-dichloro-5-fluoro, benzonitrile, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,4-dichloro-5-fluorobenzonitrile, 2,4-dichloro-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2,4-bis chloranyl-5-fluoranyl-benzenecarbonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 190
Porcentaje de pureza 97%