Learn More
2,4-Dibromo-1-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378996 5 g 5 g
11388996 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20171.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435-53-6
Fórmula molecular C6H3Br2F
Peso molecular (g/mol) 253.90
Número MDL MFCD00000283
Clave InChI MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j
PubChem CID 15034
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-1-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Densidad 2.047
Punto de ebullición 103°C (32 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.584
Cantidad 5 g
Beilstein 1934822
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.91
Porcentaje de pureza 98%