Learn More
2,4-Dianilino-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15477525 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15477525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25742.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 43167-79-9 | C19H20N6O | 348.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
CAS 43167-79-9
Punto de fusión 194°C to 196°C
Fórmula molecular C19H20N6O
Número MDL MFCD00272362
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-4-morpholinyl-n2,n4-diphenyl, 2,4-dianilino-6-4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 6-morpholino-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-morpholin-4-yl-n,n'-diphenyl-1,3,5 triazine-2,4-diamine, 6-morpholin-4-yl-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, aamt, 2,4-bis anilino-6-4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 6-4-morpholinyl-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Clave InChI GSXOUQFSYTZEJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=NC(=NC(=N2)NC3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4
Nombre IUPAC 6-morfolin-4-il-2-N,4-N-difenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 348.41
PubChem CID 780750
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.41
Porcentaje de pureza 97%