Learn More
2,4-Diamino-6-piperidinopirimidina (Desoximinoxidil), TRC
Código de producto. 30003627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003627 500 mg 500 miligramos
30007673 250 mg 250 miligramos
17982585 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416640500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24867-26-3
Fórmula molecular C9 H15 N5
Peso molecular (g/mol) 193.25
Sinónimo 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. E (EP), Desoxyminoxidil
Nombre IUPAC 6-piperidina-1-ilpirimidina-2,4-diamina
SMILES Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1327
Porcentaje de pureza >95%