Learn More
2,4'-DDE, TRC
Código de producto. 30009049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009049 500 mg 500 miligramos
30008354 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD195200500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3424-82-6
Fórmula molecular C14 H8 Cl4
Peso molecular (g/mol) 318.03
Sinónimo Ethylene, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- (6CI,8CI), 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene, 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethylene, 2,4'-DDE, 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethylene, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene, NSC 59908, o,p'-DDE, o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[2,2-dicloro-1-(4-clorofenil)etenil]benceno
SMILES ClC(=C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-DDE
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.938
Porcentaje de pureza >95%