Learn More
2-(4-Chlorofenilsulfonil)tioacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443547 250 mg 250 miligramos
11366919 1 g 1 g
11376919 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15443547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26806.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59865-87-1
Fórmula molecular C8H8ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 249.73
Número MDL MFCD00052824
Clave InChI OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
PubChem CID 2743732
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)sulfoniletanotioamida
SMILES NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenylsulfonyl)thioacetamide
Punto de fusión 186°C to 190°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.73
Porcentaje de pureza 97%