Learn More
2-[(4-clorofenil)sulfonil]etanotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10069481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10069481 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10793663 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10069481 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB01724DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 59865-87-1
Fórmula molecular C8H8ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 249.73
Número MDL MFCD00052824
Clave InChI OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
PubChem CID 2743732
SMILES NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4SO2CH2CSNH2
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)sulfoniletanotioamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.74
Porcentaje de pureza 97%