Learn More
2-[4-(clorometil)piperidino]pirimidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10785822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785822 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10677390 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10743522 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10785822 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20724CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 111247-62-2
Fórmula molecular C10H14ClN3
Peso molecular (g/mol) 211.693
Clave InChI XEOONRMTEFSPSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chloromethyl piperidin-1-yl pyrimidine, 2-4-chloromethyl piperidino pyrimidine, 2-4-chloromethyl-piperidin-1-yl-pyrimidine, 2-4-chloromethyl piperidyl pyrimidine, 2-4-chloromethylpiperidin-1-yl pyrimidine
PubChem CID 14554091
Nombre IUPAC 2-[4-(clorometil)piperidin-1-il]pirimidina
SMILES C1CN(CCC1CCl)C2=NC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(chloromethyl)piperidino]pyrimidine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%