Learn More
2-(4-Bromofenoxi)-N,N-dimetiletilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10708645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10708645 1 g 1 g
10653055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10708645 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51510DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2474-07-9
Fórmula molecular C10H14BrNO
Peso molecular (g/mol) 244.13
Número MDL MFCD00274471
Clave InChI MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylethylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-hydroxybutyl acrylate, acrylic acid 4-hydroxybutyl ester, hydroxybutyl acrylate, 1,4-butanediol monoacrylate, 2-propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester, unii-4o2a4het1x, 4o2a4het1x, hydroxybutylacrylate, 4-hydroxybutylacrylate, 4-hydroxy-butyl acrylate
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC prop-2-enoato de 4-hidroxibutilo
PubChem CID 75588
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.13
Porcentaje de pureza 97%