Learn More
2-(4-Bromofenoxi)-N,N-dimetiletilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491006 250 mg 250 miligramos
15440618 1 g 1 g
15450618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54295.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio para la síntesis del tamoxifeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2474-07-9
Fórmula molecular C10H14BrNO
Peso molecular (g/mol) 244.13
Número MDL MFCD00274471
Clave InChI MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
PubChem CID 213877
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenoxi)-N,N-dimetiletanamina
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.13
Porcentaje de pureza 97%