Learn More
2',4-Bis(aminofenil)metano, TRC
Código de producto. 30137288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137288 2.5 g 2.50 g
18033500 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4055152.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1208-52-2
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.26
Sinónimo Aniline, 2,4'-methylenedi- (7CI,8CI), 2-[(4-Aminophenyl)methyl]benzenamine, 2,4'-Diaminodiphenylmethane, 2,4'-Diphenylmethanediamine, 2,4'-Methylenebis(aniline), 2,4'-Methylenedianiline, 2,4'-Methylenediphenylamine, 2-(4-Aminobenzyl)aniline, 2-[(4-Aminophenyl)methyl]aniline, 2',4-Bis(aminophenyl)methane, o,p'-Diaminodiphenylmethane, 2-[(4-Aminophenyl)methyl]benzenamine, 2,4'-Diaminodiphenylmethane, 2,4'-Diphenylmethanediamine, 2,4'-Methylenebis(aniline), 2,4'-Methylenedianiline, 2,4'-Methylenediphenylamine, o,p'-Diaminodiphenylmethane
Nombre IUPAC 2-[(4-aminofenil)metil]anilina
SMILES Nc1ccc(Cc2ccccc2N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4-Bis(aminophenyl)methane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-11-3-1-2-4-13(11)15/h1-8H,9,14-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1157
Porcentaje de pureza >95%