Learn More
Ácido 2,4,6-trifluorofenilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10433350 1 g Frasco de vidrio 1 g
10169979 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10433350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433590010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 182482-25-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182482-25-3
Fórmula molecular C6H4BF3O2
Peso molecular (g/mol) 175.90
Número MDL MFCD01863169
Clave InChI IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneboronic acid, 2,4,6-trifluorophenylboronicacid, 2,4,6-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trifluorophenyl, pubchem1788, acmc-209ejj, chembl91770, boronicacid, b-2,4,6-trifluorophenyl, boronic acid, b-2,4,6-trifluorophenyl
PubChem CID 2779329
Nombre IUPAC ácido (2,4,6-trifluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trifluorophenylboronic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 239.5°C to 247.5°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.