Learn More
Isotiocianato de 2,4,6-trifluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trifluorophenyl isothiocyanate |
| Punto de ebullición | 111°C to 112°C (35 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.574 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2922 |
| Beilstein | 6921217 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |