Learn More
Isotiocianato de 2,4,6-trifluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317446 1 g 1 g
11327446 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09478.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206761-91-3
Fórmula molecular C7H2F3NS
Peso molecular (g/mol) 189.155
Número MDL MFCD00041045
Clave InChI JPISVBDECFJHDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluorophenyl isothiocyanate, 2,4,6-trifluorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-isothiocyanato, 2,4,6-trifluorobenzenisothiocyanate, pubchem5012, acmc-1co87, 1-isothiocyanato-2,4,6-trifluorobenzene, #
PubChem CID 605056
Nombre IUPAC 1,3,5-trifluoro-2-isotiocianatobenceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N=C=S)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorophenyl isothiocyanate
Punto de ebullición 111°C to 112°C (35 mmHg)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 6921217
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.16
Porcentaje de pureza 97%