Learn More
2,4,6-Trifluorobenzonitrilo, 99 %
Código de producto. 11318316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318316 1 g 1 g
11328316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15525.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96606-37-0
Fórmula molecular C7H2F3N
Peso molecular (g/mol) 157.095
Número MDL MFCD00042399
Clave InChI HTKFGTCCOJIUIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenecarbonitrile, ncr bf df ff, pubchem1565, acmc-209s7e, ksc488g9f, 2,4,6-trifluoro-benzonitrile, 2,4,6-trifluorobenzonitrile, benzonitrile, 2,4,6-trifluoro-, radical ion 1-9ci
PubChem CID 737177
Nombre IUPAC 2,4,6-trifluorobenzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C#N)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Punto de fusión 55°C to 58°C
Punto de ebullición 179°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 5512504
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 99%