Learn More
Ácido 2,4,6-trifluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338696 1 g 1 g
11348696 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19402.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 182482-25-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182482-25-3
Fórmula molecular C6H4BF3O2
Peso molecular (g/mol) 175.90
Número MDL MFCD01863169
Clave InChI IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneboronic acid, 2,4,6-trifluorophenylboronicacid, 2,4,6-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trifluorophenyl, pubchem1788, acmc-209ejj, chembl91770, boronicacid, b-2,4,6-trifluorophenyl, boronic acid, b-2,4,6-trifluorophenyl
PubChem CID 2779329
Nombre IUPAC ácido (2,4,6-trifluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼235°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8549766
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9
Porcentaje de pureza 97%