Learn More
2,4,6-trifluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464393 1 g 1 g
11474393 5 g 5 g
11484393 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10964.03
Solicitar formato a granel o personalizado
2,4,6-Trifluoroaniline was used in the synthesis of 3-nitro-2,4,6 -trifluoroacetanilide; eries of N?-phenyl-N-(1- phenyl cyclopentyl)-methyl ureas and 4-substituted 2,6-difluoro N-aryl pyridinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4,6-trifluoroanilina se utilizó en la síntesis de 3-nitro-2,4,6-trifluoroacetanilida; series de N′-fenil-N-(1-fenil ciclopentil)-metil ureas y 4-sustituidas 2,6-difluoro N-aril piridinonas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-81-5
Fórmula molecular C6H4F3N
Número MDL MFCD00007650
Clave InChI BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobenzenamine, benzenamine, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorophenylamine, pubchem2468, acmc-1cmhu, 2,4,6 trifluoroaniline, 2,4,6-tri-fluoroaniline, 2,4,6-trifluoro aniline, 2,4,6-trifluoro-aniline
PubChem CID 67765
Nombre IUPAC 2,4,6-trifluoroanilina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluoroaniline
Punto de fusión 33°C to 36°C
Punto de ebullición 57°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Recognizable
Cantidad 1 g
Número UN UN2926
Beilstein 2831022
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N)F)F
Peso molecular (g/mol) 147.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1
Porcentaje de pureza 98%