Learn More
2,4,6-Trifluoroaniline, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10052570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10052570 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10052570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188410010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trifluoroaniline
Nombre de nota 97%
CAS 363-81-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 37°C
Color Incoloro a gris
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H4F3N
Fórmula lineal F3C6H2NH2
Número MDL MFCD00007650
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobenzenamine, benzenamine, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorophenylamine, pubchem2468, acmc-1cmhu, 2,4,6 trifluoroaniline, 2,4,6-tri-fluoroaniline, 2,4,6-trifluoro aniline, 2,4,6-trifluoro-aniline
Clave InChI BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N)F)F
Nombre IUPAC 2,4,6-trifluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 147.1
PubChem CID 67765
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystals