Learn More
Ácido 2,4,5-trifluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11925791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11925791 5 g 5 g
11935791 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393800050
 Artículo restringido
En stock
CAS 247564-72-3
Fórmula molecular C6H4BF3O2
Peso molecular (g/mol) 175.90
Número MDL MFCD01863165
Clave InChI KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
Nombre IUPAC ácido (2,4,5-trifluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 5-Trifluorophenylboronic acid
Punto de fusión 118.0°C to 119.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F3C6H2B(OH)2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación