Learn More
Ácido 2,4,5-trifluorofenilacético, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396589 1 g 1 g
11306599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26190.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 209995-38-0 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209995-38-0
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.12
Número MDL MFCD00082479
Clave InChI YSQLGGQUQDTBSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluorophenylacetic acid, 2-2,4,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,5-trifluoro-phenyl-acetic acid, 2,4,5-trifluorophenylaceticacid, 2,4,5-trifluoro phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4,5-trifluoro, pubchem3526, pubchem7287
PubChem CID 2777950
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4,5-trifluorofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC(F)=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
Punto de fusión 121°C to 124°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 94%