Learn More
Ácido 2,4,5-trifluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387459 25 g 25 g
11377459 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27858.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 247564-72-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247564-72-3
Fórmula molecular C6H4BF3O2
Peso molecular (g/mol) 175.90
Número MDL MFCD01863165
Clave InChI KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
Nombre IUPAC ácido (2,4,5-trifluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 99°C to 101°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9
Porcentaje de pureza 97%