Learn More
2,4,5-Trifluoro-N'-hidroxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10697190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10697190 10 g 10 g
10167042 1 g 1 g
10027094 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10697190 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01290EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 690632-34-9
Fórmula molecular C7H5F3N2O
Peso molecular (g/mol) 190.125
Número MDL MFCD06200878
Clave InChI JWJFTTGUXZRMMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluoro-n-hydroxy-benzamidine, 2,4,5-trifluoro-n-hydroxybenzimidamide, hydroxyimino 2,4,5-trifluorophenyl methylamine, z-2,4,5-trifluoro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582832
Nombre IUPAC 2,4,5-trifluoro-N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 97%