Learn More
2,4,4-Trimetil-2-penteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782581 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10621263 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162631000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-40-4
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.21
Número MDL MFCD00008902
Clave InChI LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetilpent-2-eno
SMILES CC(=CC(C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 4-Trimethyl-2-pentene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -106.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 104.0°C
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.4150 to 1.4170
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, III, 848
Gravedad específica 0.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido