Learn More
2,4,4-Trimetil-2-penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475656 100 g 100 g
11465656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20773.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,4-trimetil-2-penteno se utilizó para estudiar la cinética de la hidrogenación en fase líquida de isooctenos en el catalizador Pd/γ-Al2O3 en el reactor de semilotes. Se utilizó en el análisis de oligomerato de buteno producido sobre ácido fosfórico sólido y líquido mediante técnicas de GC-MS.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-40-4
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00008902
Clave InChI LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetilpent-2-eno
SMILES CC(=CC(C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Punto de fusión -106°C
Densidad 0.72
Punto de ebullición 103°C to 105°C
Temperatura de inflamación −1°C (29°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 100 g
Número UN UN3295
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 97%