Learn More
2,4,4-Trimetil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479626 25 g 25 g
11489626 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20187.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-1-pentene is used in the manufacturing of chemicals, adhesives, sealant chemicals, fuels and fuel additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,4-trimetil-1-penteno se utiliza en la fabricación de productos químicos, adhesivos, productos químicos selladores, combustibles y aditivos combustibles.
Solubilidad
Miscible con acetona. Parcialmente soluble en metanol, éter dietílico, benceno y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-39-1
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00008855
Clave InChI FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
PubChem CID 7868
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetilpent-1-eno
SMILES CC(=C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Punto de fusión -94°C
Densidad 0.715
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.4085
Cantidad 25 g
Número UN UN2050
Beilstein 1098309
Información de solubilidad Miscible with acetone. Partially soluble in methanol,diethyl ether,benzene,chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,4-Trimethyl-1-pentene