Learn More
2,4'-(2-Piridinil-2metileno)difenol, TRC
Código de producto. 30180274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180274 500 mg 500 miligramos
30180056 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991840500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16985-05-0
Fórmula molecular C18 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 277.32
Sinónimo 2,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]bisphenol, 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol, Bisacodyl Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-[(4-hidroxifenil)-piridina-2-ilmetil]fenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15NO2/c20-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)21/h1-12,18,20-21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1103