Learn More
2,3-Dimetilnaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398125 1 g 1 g
11308135 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08386.03
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156.228 g/mol
It is used in the identification of individual aromatic hydrocarbons in kerosene fraction (b.p. 150-250°).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la identificación de hidrocarburos aromáticos individuales en la fracción de queroseno (punto de ebullición 150-250°).
Solubilidad
Soluble en tolueno (casi transparente). Insoluble en agua.
Notas
Almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581-40-8
Fórmula molecular C12H12
Peso molecular (g/mol) 156.228
Número MDL MFCD00004119
Clave InChI WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11386
ChEBI CHEBI:48615
Nombre IUPAC 2,3-dimetilnaftaleno
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylnaphthalene
Punto de fusión 103°C to 106°C
Punto de ebullición 265°C to 268°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1852621
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 97%