Learn More
2,3-Dimetilnaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545036 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15545036 1 g 1 g
15555036 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15545036 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116450010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581-40-8
Fórmula molecular C12H12
Peso molecular (g/mol) 156.23
Clave InChI WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11386
ChEBI CHEBI:48615
Nombre IUPAC 2,3-dimetilnaftaleno
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylnaphthalene
Punto de fusión 102.0°C to 104.0°C
Punto de ebullición 269.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(CH3)2
Cantidad 1 g
Beilstein 05,IV,1713
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 97%