Learn More
2,3-dimetilbutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405866 100 g 100 g
11485856 5 g 5 g
11495856 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11405866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22223.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.66€
    111.65€ / 100 g
    Ahorro 24.01€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol
2,3-Dimethylbutane is a branched saturated hydrocarbon for proteomics research. It is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetilbutano es un hidrocarburo saturado ramificado para la investigación proteómica. Se utiliza en síntesis orgánica, agentes catalizadores, aditivos petroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (1 mg/ml a 22 °C), DMSO, etanol, acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, oxígeno, amoníaco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-29-8
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00008925
Clave InChI ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbutano
SMILES CC(C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbutane
Punto de fusión -129°C
Densidad 0.662
Punto de ebullición 57°C to 59°C
Temperatura de inflamación −29°C (−20°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.375
Cantidad 100 g
Número UN UN2457
Beilstein 1730737
Información de solubilidad Soluble in water (1mg/ml @22°C),DMSO,ethanol,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethylbutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethylbutane