Learn More
2,3-dimetilbutano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471867 250 mL 250 ml
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15471867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043142.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol
2,3-Dimethylbutane is used in high octane fuels and in organic synthesis. It is also used as a gas chromatography standard.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-29-8
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00008925
Clave InChI ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbutano
SMILES CC(C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethylbutane
Punto de fusión °C to 129°C
Densidad 0.662
Punto de ebullición 57°C to 59°C
Temperatura de inflamación -29°C (-20°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Índice de refracción 1.375
Cantidad 250 mL
Número UN UN2457
Beilstein 1730737
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and acetone. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Liquid