Learn More
2-[3-(Dimetilamino)propoxi]anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10193174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193174 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10022114 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59614CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1134-76-5
Fórmula molecular C11H18N2O
Peso molecular (g/mol) 194.278
Número MDL MFCD08687610
Clave InChI XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
PubChem CID 18672712
Nombre IUPAC 2-[3-(dimetilamino)propoxi]anilina
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 97%